Thiophene-2-ethylamine 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
ACRO354270050EA 982 DKK
ACRO354270050 ACRO354270010
Thiophene-2-ethylamine 98%
Thiophene-2-ethylamine
Formel: C₆H₉NS
Molekylvægt: 127,21 g/mol
Kogepunkt: 103…105 °C (15 mmHg)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00051495
CAS-nummer: 30433-91-1
EINECS: 250-196-9
UN nummer: 2735
ADR: 8,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5500 to 1.5540 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %