2-(Phenylthio)thiophene ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A13708.03EA 604 DKK
A13708.03 A13708.06
2-(Phenylthio)thiophene ≥97%
2-(Phenylthio)thiophene
Formel: C₁₀H₈S₂
Molekylvægt: 192,30 g/mol
Kogepunkt: 109…110 °C (0,4 mmHg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052141
CAS-nummer: 16718-12-0