Thiophene-2-carboxamide ≥99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A15219.06EA
623
DKK
A15219.06
A15219.14
Thiophene-2-carboxamide ≥99%
Thiophene-2-carboxamide
Formel:
C₅H₅NOS Molekylvægt: 127,17 g/mol Smeltepunkt: 178…183 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00010425 CAS-nummer: 5813-89-8 |