5-Nitro-2-thiophenecarbonitrile ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L11058.03EA 904 DKK
L11058.03 L11058.06
5-Nitro-2-thiophenecarbonitrile ≥98%
5-Nitro-2-thiophenecarbonitrile
Formel: C₅H₂N₂O₂S
Molekylvægt: 154,15 g/mol
Smeltepunkt: 43…45 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052401
CAS-nummer: 16689-02-4
EINECS: 000-000-0
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III