3-Bromo-2-thiophenecarbonitrile ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L09328.MDEA 782 DKK
L09328.MD L09328.03
3-Bromo-2-thiophenecarbonitrile ≥97%
3-Bromo-2-thiophenecarbonitrile
Formel: C₅H₂BrNS
Molekylvægt: 188,05
Smeltepunkt: 46…51 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00068173
CAS-nummer: 18791-98-5
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III