2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H26805.MEEA 1370 DKK
H26805.ME
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid ≥97%
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Formel: C₇H₃ClF₃NO₂
Molekylvægt: 225,56 g/mol
Smeltepunkt: 118…120 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01862658
CAS-nummer: 280566-45-2
EINECS: None