2-Chloro-6-methylisonicotinic acid ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L10544.06EA 2280 DKK
L10544.06 L10544.03
2-Chloro-6-methylisonicotinic acid ≥98%
2-Chloro-6-methylisonicotinic acid
Formel: C₇H₆ClNO₂
Molekylvægt: 171,58 g/mol
Smeltepunkt: ∼ 200 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052830
CAS-nummer: 25462-85-5
EINECS: 000-000-0