2-Chloro-6-methylnicotinic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
TCIAC1762-5GEA 501 DKK
TCIAC1762-5G TCIAC1762-25G
2-Chloro-6-methylnicotinic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Chloro-6-methylnicotinic acid
Formel: C₇H₆ClNO₂
Molekylvægt: 171,58 g/mol
Kogepunkt: 163°C
MDL Number: MFCD00134165
CAS-nummer: 30529-70-5
EINECS: 250-229-7
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/52/28938952.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 151.0 to 155.0 deg-C