2-Chloro-6-methylnicotinic acid ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A13857.14EA 2670 DKK
A13857.14 A13857.06 A13857.22
2-Chloro-6-methylnicotinic acid ≥97%
2-Chloro-6-methylnicotinic acid
Formel: C₇H₆ClNO₂
Molekylvægt: 171,58 g/mol
Smeltepunkt: 157…162 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00134165
CAS-nummer: 30529-70-5
EINECS: 250-229-7