2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt, vandfri 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
B20529.14EA
2340
DKK
B20529.14
B20529.03
B20529.06
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt, vandfri 98%
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt
Formel:
C₅H₄NNaOS Molekylvægt: 149,15 Smeltepunkt: ∼ 290 °C (dec.) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01941547 CAS-nummer: 3811-73-2 EINECS: 223-296-5 |