2-Mercaptopyridine-N-oxide ≥99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A14152.06EA 859 DKK
A14152.06 A14152.22 A14152.14
2-Mercaptopyridine-N-oxide ≥99%
2-Mercaptopyridine-N-oxide
Formel: C₅H₅NOS
Molekylvægt: 127,17 g/mol
Smeltepunkt: 69…72 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006196
CAS-nummer: 1121-31-9
EINECS: 214-329-4