2,6-Dichloropyridine-N-oxide ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H30427.03EA 387 DKK
H30427.03 H30427.06
2,6-Dichloropyridine-N-oxide ≥98%
2,6-Dichloropyridine-N-oxide
Formel: C₅H₃Cl₂NO
Molekylvægt: 163,99 g/mol
Smeltepunkt: 136…140 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00130246
CAS-nummer: 2587-00-0
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III