3-Bromopyridine-N-oxide ≥97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H25940.03EA 492 DKK
H25940.03
3-Bromopyridine-N-oxide ≥97%
3-Bromopyridine-N-oxide
Formel: C₅H₄BrNO
Molekylvægt: 173,9954 g/mol
Smeltepunkt: 30…40 °C
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
MDL Number: MFCD01646056
CAS-nummer: 2402-97-3