2-(Bromoacetyl)naphthalene ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
B23960.18EA
2110
DKK
B23960.18
B23960.09
B23960.30
2-(Bromoacetyl)naphthalene ≥98%
2-(Bromoacetyl)naphthalene
Formel:
C₁₂H₉BrO Molekylvægt: 249,11 g/mol Smeltepunkt: 80…85 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00004109 CAS-nummer: 613-54-7 EINECS: 210-348-7 UN nummer: 3261 ADR: 8,II |