1-Bromo-4-(dimethylamino)naphthalene 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L17666.03EA 839 DKK
L17666.03 L17666.06
1-Bromo-4-(dimethylamino)naphthalene 95%
1-Bromo-4-(dimethylamino)naphthalene
Formel: C₁₂H₁₂BrN
Molekylvægt: 250,14 g/mol
Kogepunkt: 137…139 °C (2 mmHg)
Massefylde: 1,4305
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02093945
CAS-nummer: 59557-93-6
EINECS: 000-000-0
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III