4,7-Dibromo-3-hydroxy-2-naphthoic acid ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L07019.14EA 2430 DKK
L07019.14
4,7-Dibromo-3-hydroxy-2-naphthoic acid ≥97%
4,7-Dibromo-3-hydroxy-2-naphthoic acid
Formel: C₁₁H₆Br₂O₃
Molekylvægt: 345,98 g/mol
Smeltepunkt: 249…253 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00046367
CAS-nummer: 1779-10-8
EINECS: 217-214-7