Iron silicide ≥99.9% (metals basis)
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
14019.22EA 5110 DKK
14019.22 14019.14
Iron silicide ≥99.9% (metals basis)
Iron silicide
Formel: FeSi
Smeltepunkt: 1410 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00016086
CAS-nummer: 12022-95-6
EINECS: 234-671-8