Iron disilicide ≥99.9% (metals basis)
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Ferrosilicon
14022.06EA 434 DKK
14022.06 14022.14
Iron disilicide ≥99.9% (metals basis)
Iron disilicide
Formel: FeSi₂
Molekylvægt: 112,02 g/mol
Smeltepunkt: 1220 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00016087
CAS-nummer: 12022-99-0
EINECS: 234-671-8