Triiron phosphide ≥99.5% (metals basis)
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
43486.09EA 1780 DKK
43486.09 43486.18
Triiron phosphide ≥99.5% (metals basis)
Triiron phosphide
Formel: Fe₃P
Molekylvægt: 198,51
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00799762
CAS-nummer: 12023-53-9
EINECS: 234-682-8