Dimanganese antimonide ≥99.5% (metals basis)
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
36390.14EA 4680 DKK
36390.14 36390.06
Dimanganese antimonide ≥99.5% (metals basis)
Dimanganese antimonide
Formel: Mn₂Sb
Molekylvægt: 231,63
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00151354
CAS-nummer: 12032-97-2
EINECS: 234-784-2
UN nummer: 1549
ADR: 6.1,III