Tungsten disilicide ≥99.5% (metals basis)
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
11551.18EA 2110 DKK
11551.18 11551.09
Tungsten disilicide ≥99.5% (metals basis)
Tungsten disilicide
Formel: Si₂W
Molekylvægt: 240,02 g/mol
Smeltepunkt: 2165 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00049704
CAS-nummer: 12039-88-2
EINECS: 234-909-0