Chromium disilicide ≥99% (metals basis)
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
12151.18EA 844 DKK
12151.18 12151.30
Chromium disilicide ≥99% (metals basis)
Chromium disilicide
Formel: CrSi₂
Molekylvægt: 108,17 g/mol
Smeltepunkt: 1490 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00168070
CAS-nummer: 12018-09-6
EINECS: 234-633-0