Tantalum disilicide
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
44965.09EA 836 DKK
44965.09 44965.18
Tantalum disilicide
Tantalum disilicide
Formel: Si₂Ta
Molekylvægt: 237,118 g/mol
Smeltepunkt: 2200 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00049564
CAS-nummer: 12039-79-1
EINECS: 234-902-2