Niobium nitride
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
12146.09EA
1030
DKK
12146.09
12146.18
Niobium nitride
Niobium nitride
Formel:
NNb Molekylvægt: 106,92 g/mol Smeltepunkt: 2573 °C Massefylde: 8,40 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00016239 CAS-nummer: 24621-21-4 EINECS: 246-362-5 |