Zirconium disilicide ≥99.5% (metals basis excluding Hf) (max. 4% Hf)
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
36322.22EA
3980
DKK
36322.22
36322.14
Zirconium disilicide ≥99.5% (metals basis excluding Hf) (max. 4% Hf)
Zirconium disilicide
Formel:
Si₂Zr Molekylvægt: 147,39 g/mol Massefylde: 4,88 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00151547 CAS-nummer: 12039-90-6 EINECS: 234-911-1 |