Pentatitanium trisilicide ≥99.5% (metals basis)
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
13087.30EA
6680
DKK
13087.30
13087.18
Pentatitanium trisilicide ≥99.5% (metals basis)
Pentatitanium trisilicide
Formel:
Si₃Ti₅ Molekylvægt: 323,76 g/mol Smeltepunkt: 2130 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01310208 CAS-nummer: 12067-57-1 EINECS: 235-082-9 UN nummer: 3178 ADR: 4.1,III |