Hafnium disilicide
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
12564.09EA 2030 DKK
12564.09
Hafnium disilicide
Hafnium disilicide
Formel: HfSi₂
Molekylvægt: 234,66 g/mol
Smeltepunkt: 1680 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00167026
CAS-nummer: 12401-56-8
EINECS: 235-640-1