Zinc nitride ≥99% (metals basis)
Leverandør: Alfa Aesar
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
88212.04EA 839 DKK
88212.04 88212.09 88212.18
Zinc nitride ≥99% (metals basis)
Zinc nitride
Formel: N₂Zn₃
Molekylvægt: 224,12
Massefylde: 6,22
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061327
CAS-nummer: 1313-49-1
EINECS: 215-207-3
UN nummer: 0000