Pentacopper silicide ≥99.5% (metals basis)
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
12844.22EA 4090 DKK
12844.22 12844.14
Pentacopper silicide ≥99.5% (metals basis)
Pentacopper silicide
Formel: Cu₅Si
Molekylvægt: 345,79 g/mol
Smeltepunkt: 825 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00134719
CAS-nummer: 12159-07-8
EINECS: 235-286-8