Lead antimonide ≥99% (metals basis)
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
36350.14EA
4340
DKK
36350.14
36350.06
Lead antimonide ≥99% (metals basis)
Lead antimonide
Formel:
PbSb Molekylvægt: 328,96 g/mol Massefylde: 6,72 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00151190 CAS-nummer: 12266-38-5 EINECS: 235-536-6 UN nummer: 1549 ADR: 6.1,III |