Hexaboron silicide ≥98% (metals basis)
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
35670.18EA
4490
DKK
35670.18
35670.09
Hexaboron silicide ≥98% (metals basis)
Hexaboron silicide
Formel:
B₆Si Molekylvægt: 92,95 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00180907 CAS-nummer: 12008-29-6 EINECS: 234-535-8 |