Tris(trimethylsilyl)borate ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L06277.06EA 299 DKK
L06277.06 L06277.14
Tris(trimethylsilyl)borate ≥98%
Tris(trimethylsilyl)borate
Formel: C₉H₂₇BO₃Si₃
Molekylvægt: 278,376 g/mol
Kogepunkt: 183…185 °C
Smeltepunkt: –35 °C
Massefylde: 0,834
Flammepunkt: 42 °C (107 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00051588
CAS-nummer: 4325-85-3
EINECS: 000-000-0
ADR: 3,III