Tris(trimethylsilyl)borate
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
ACRO381240250EA 745 DKK
ACRO381240250 ACRO381241000
Tris(trimethylsilyl)borate
Tris(trimethylsilyl)borate
Formel: C₉H₂₇BO₃Si₃
Molekylvægt: 278,376 g/mol
Kogepunkt: 183…185 °C (760 mmHg)
Massefylde: 0,834 g/cm³
Flammepunkt: 42 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00051588
CAS-nummer: 4325-85-3
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3850 to 1.3870 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %