Magnesium wolframate ≥99% (metals basis)
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
14023.14EA 925 DKK
14023.14 14023.22
Magnesium wolframate ≥99% (metals basis)
Magnesium wolframate
Formel: MgO₄W
Molekylvægt: 272,14 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00016209
CAS-nummer: 13573-11-0
EINECS: 236-999-7