Calcium wolframate ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
13051.22EA
1220
DKK
13051.22
13051.36
13051.14
Calcium wolframate ≥98%
Calcium wolframate
Formel:
CaO₄W Molekylvægt: 287,92 g/mol Smeltepunkt: 1620 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00010913 CAS-nummer: 7790-75-2 EINECS: 232-219-4 |