Magnesium hexafluorosilicate hydrate
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
89018.A3EA
2550
DKK
89018.A3
89018.36
Magnesium hexafluorosilicate hydrate
Magnesium hexafluorosilicate hydrate
Formel:
F₆MgSi·H₂O Molekylvægt: 166,39 g/mol (anhy) Smeltepunkt: 120 °C (dec.) Massefylde: 1,788 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00016196 CAS-nummer: 16949-65-8 EINECS: 241-022-2 UN nummer: 2853 ADR: 6.1,III |