Magnesium hexafluorosilicate hexahydrate ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A13189.0EEA 928 DKK
A13189.0E A13189.0C A13189.36
Magnesium hexafluorosilicate hexahydrate ≥98%
Magnesium hexafluorosilicate hexahydrate
Formel: F₆MgSi·6H₂O
Massefylde: 1,79
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00150250
CAS-nummer: 18972-56-0
EINECS: 241-022-2
UN nummer: 2853
ADR: 6.1,III