Dimagnesium silicide ≥99.99% (metals basis)
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
45518.30EA 11860 DKK
45518.30 45518.09 45518.18
Dimagnesium silicide ≥99.99% (metals basis)
Dimagnesium silicide
Formel: Mg₂Si
Molekylvægt: 76,70 g/mol
Smeltepunkt: 1102 °C
Massefylde: 2,0
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00016202
CAS-nummer: 22831-39-6
EINECS: 245-254-5
UN nummer: 2624
ADR: 4.3,II