Calcium disilicide Ca ∼30% may contain up to 5% Fe, tech.
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
14676.22EA
666
DKK
14676.22
14676.09
14676.36
Calcium disilicide Ca ∼30% may contain up to 5% Fe, tech.
Calcium disilicide
Formel:
CaSi₂ Molekylvægt: 96,25 g/mol Smeltepunkt: ∼ 1000 °C Massefylde: 2,5 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00015977 CAS-nummer: 12013-56-8 EINECS: 234-588-7 UN nummer: 1405 ADR: 4.3,II |