N-Benzyl-4-methoxyaniline ≥99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L11158.03EA 547 DKK
L11158.03
N-Benzyl-4-methoxyaniline ≥99%
N-Benzyl-4-methoxyaniline
Formel: C₁₄H₁₅NO
Kogepunkt: 138…140 °C (0,1 mmHg)
Smeltepunkt: 48…50 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00059298
CAS-nummer: 17377-95-6
EINECS: 000-000-0
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III