1-Benzyl-1-phenylhydrazine hydrochloride ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A17367.06EA 456 DKK
A17367.06 A17367.14
1-Benzyl-1-phenylhydrazine hydrochloride ≥98%
1-Benzyl-1-phenylhydrazine hydrochloride
Formel: C₁₃H₁₅ClN₂
Smeltepunkt: 178…181 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00050690
CAS-nummer: 5705-15-7
EINECS: 227-195-7