3-Chloro-N-(3-fluorobenzyl)-4-methoxyaniline, 97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H57358.MDEA 412 DKK
ALFAH57358.MD ALFAH57358.03
3-Chloro-N-(3-fluorobenzyl)-4-methoxyaniline, 97%
Purity: 97%
CAS No.: 1019595-79-9
Molecular Formula: C14H13ClFNO
Formula Weight: 265.71