4-Chloro-N-(2-fluorobenzyl)aniline ≥97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H56275.03EA 2820 DKK
H56275.03
4-Chloro-N-(2-fluorobenzyl)aniline ≥97%
4-Chloro-N-(2-fluorobenzyl)aniline
Formel: C₁₃H₁₁ClFN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05740323
CAS-nummer: 723753-84-2