2-Bromo-4-fluoro-N-(2-fluorobenzyl)aniline, 97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H57029.03EA 4620 DKK
ALFAH57029.03 ALFAH57029.MD
2-Bromo-4-fluoro-N-(2-fluorobenzyl)aniline, 97%
Purity: 97%
CAS No.: 1038976-20-3
Molecular Formula: C13H10BrF2N
Formula Weight: 298.13