Benzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
TCIAB3777-5GEA 788 DKK
TCIAB3777-5G
Benzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde ≥98.0% (by GC)
Benzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde
Formel: C₉H₆OS
Molekylvægt: 162,21 g/mol
Kogepunkt: 136°C
MDL Number: MFCD01075041
CAS-nummer: 3541-37-5
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/51/13/28935113.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %