3,5-Bis(trifluoromethyl)benzhydrazide ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A13492.06EA 1660 DKK
A13492.06 A13492.03 A13492.14
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzhydrazide ≥97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzhydrazide
Formel: C₉H₆F₆N₂O
Molekylvægt: 272,15 g/mol
Smeltepunkt: 132…134 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00051848
CAS-nummer: 26107-82-4
EINECS: 247-462-1