Potassium-3,5-bis(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate 96%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H53113.06EA 2600 DKK
H53113.06
Potassium-3,5-bis(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate 96%
Potassium-3,5-bis(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate
Formel: C₈H₃BF₉K
Molekylvægt: 320,01 g/mol
Smeltepunkt: >300 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03701625
CAS-nummer: 166328-09-2