2-Chloro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H31784.03EA 2320 DKK
H31784.03 H31784.MD
2-Chloro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-Chloro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₉H₃ClF₆O₂
Molekylvægt: 292,56 g/mol
Smeltepunkt: 148…150 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09025365
CAS-nummer: 916420-47-8