3,5-Dimethyl-4-ethoxyphenylboronic acid ≥98%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H52767.06EA 1140 DKK
H52767.06
3,5-Dimethyl-4-ethoxyphenylboronic acid ≥98%
3,5-Dimethyl-4-ethoxyphenylboronic acid
Formel: C₁₀H₁₅BO₃
Molekylvægt: 194,04
Smeltepunkt: 210…212 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02179463
CAS-nummer: 850568-59-1