Vanillin azine, Sigma-Aldrich®
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
235628-5GEA 1120 DKK
235628-5G
Vanillin azine, Sigma-Aldrich®
Vanillin azine
Formel: C₁₆H₁₆N₂O₄
MDL Number: MFCD00008364
CAS-nummer: 1696-60-2